2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303304-1G
PC303304-5G
APOSPC303304-1GEA
282
EUR
APOSPC303304-1G
APOSPC303304-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formel:
C₉H₇F₂N Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19440202 CAS-Nummer: 1242314-98-2 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |