2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC303302-1G
PC303302-5G
APOSPC303302-1GEA
279
EUR
APOSPC303302-1G
APOSPC303302-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₈F₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12196966 CAS-Nummer: 315204-46-7 |