2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303299-1G
PC303299-250MG
APOSPC303299-1GEA
1160
EUR
APOSPC303299-1G
APOSPC303299-250MG
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonamide
Formel:
C₈H₉F₂NO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19066363 CAS-Nummer: 1409618-37-6 |