4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC303297-5G
PC303297-10G
PC303297-1G
APOSPC303297-5GEA
446
EUR
APOSPC303297-5G
APOSPC303297-10G
APOSPC303297-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₉H₈F₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24686080 CAS-Nummer: 1781592-05-9 |