6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303289-1G PC303289-250MG
APOSPC303289-1GEA 522 EUR
APOSPC303289-1G APOSPC303289-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29277473
CAS-Nummer: 1980062-54-1