6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303280-1G PC303280-250MG
APOSPC303280-1GEA 956 EUR
APOSPC303280-1G APOSPC303280-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₇ClF₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29038428
CAS-Nummer: 1858240-87-5