2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303259-1G PC303259-250MG
APOSPC303259-1GEA 1230 EUR
APOSPC303259-1G APOSPC303259-250MG
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₇ClF₂O₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19434751
CAS-Nummer: 1487710-75-7
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III