6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303252-1G
PC303252-250MG
APOSPC303252-1GEA
1020
EUR
APOSPC303252-1G
APOSPC303252-250MG
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅Cl₂FO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28054220 CAS-Nummer: 1706458-71-0 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,III |