2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303237-1G
PC303237-250MG
APOSPC303237-1GEA
956
EUR
APOSPC303237-1G
APOSPC303237-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₈F₄O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28103373 CAS-Nummer: 1823577-71-4 |