2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
PC303236-1G PC303236-250MG
APOSPC303236-1GEA 911 EUR
APOSPC303236-1G APOSPC303236-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₀F₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27986850
CAS-Nummer: 1706461-15-5