6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303218-1G
PC303218-5G
APOSPC303218-1GEA
200
EUR
APOSPC303218-1G
APOSPC303218-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₅ClF₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27986855 CAS-Nummer: 1706435-05-3 |