2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303215-1G PC303215-250MG
APOSPC303215-1GEA 845 EUR
APOSPC303215-1G APOSPC303215-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28103369
CAS-Nummer: 1824048-48-7
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III