3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303205-1G
PC303205-250MG
APOSPC303205-1GEA
788
EUR
APOSPC303205-1G
APOSPC303205-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₄Cl₂F₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28054197 CAS-Nummer: 1706430-28-5 |