2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303192-1G PC303192-250MG
APOSPC303192-1GEA 731 EUR
APOSPC303192-1G APOSPC303192-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₇F₄NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28103366
CAS-Nummer: 1824271-11-5