2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303182-1G PC303182-5G
APOSPC303182-1GEA 398 EUR
APOSPC303182-1G APOSPC303182-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026169
CAS-Nummer: 1191545-46-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II