3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303174-1G
PC303174-250MG
APOSPC303174-1GEA
509
EUR
APOSPC303174-1G
APOSPC303174-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₅Cl₂F₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28103365 CAS-Nummer: 1824048-31-8 |