2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303164-1G PC303164-250MG
APOSPC303164-1GEA 585 EUR
APOSPC303164-1G APOSPC303164-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₈F₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28103360
CAS-Nummer: 1824274-63-6