3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303153-1G
PC303153-250MG
APOSPC303153-1GEA
493
EUR
APOSPC303153-1G
APOSPC303153-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28054189 CAS-Nummer: 1706458-41-4 |