3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303124-1G PC303124-5G
APOSPC303124-1GEA 249 EUR
APOSPC303124-1G APOSPC303124-5G
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832388
CAS-Nummer: 1017779-73-5