3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303059-1G PC303059-250MG
APOSPC303059-1GEA 0 EUR
APOSPC303059-1G APOSPC303059-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Molekulargewicht: 239.579 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660308
CAS-Nummer: 886503-25-9