4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-Fluoro-3,5-dimethylphenyl)methanol
PC302994-10G PC302994-5G
APOSPC302994-10GEA 314 EUR
APOSPC302994-10G APOSPC302994-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₁FO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660267
CAS-Nummer: 886501-76-4