3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302940-10G
PC302940-5G
APOSPC302940-10GEA
316
EUR
APOSPC302940-10G
APOSPC302940-5G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660332 CAS-Nummer: 131782-51-9 |