3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302937-10G
PC302937-5G
PC302937-1G
APOSPC302937-10GEA
308
EUR
APOSPC302937-10G
APOSPC302937-5G
APOSPC302937-1G
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660217 CAS-Nummer: 651047-33-5 |