3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302936-10G PC302936-5G PC302936-1G
APOSPC302936-10GEA 316 EUR
APOSPC302936-10G APOSPC302936-5G APOSPC302936-1G
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660215
CAS-Nummer: 886499-45-2