2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC302906-10G
PC302906-5G
APOSPC302906-10GEA
405
EUR
APOSPC302906-10G
APOSPC302906-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₅Cl₂F₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660274 CAS-Nummer: 886501-93-5 |