3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302829-5G PC302829-1G
APOSPC302829-5GEA 388 EUR
APOSPC302829-5G APOSPC302829-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃ClF₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23795322
CAS-Nummer: 134099-21-1