2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302766-5G PC302766-1G
APOSPC302766-5GEA 192 EUR
APOSPC302766-5G APOSPC302766-1G
2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
Formel: C₈H₈FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973775
CAS-Nummer: 886500-04-5