4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302734-5G
PC302734-1G
APOSPC302734-5GEA
136
EUR
APOSPC302734-5G
APOSPC302734-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide
Formel:
C₈H₇F₂NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660345 CAS-Nummer: 425702-23-4 |