3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC302727-10G PC302727-5G PC302727-1G
APOSPC302727-10GEA 250 EUR
APOSPC302727-10G APOSPC302727-5G APOSPC302727-1G
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₆ClFO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115884
CAS-Nummer: 886497-77-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III