2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2,4-difluoro-3-methoxyphenyl)methanol
PC302663-5G
PC302663-1G
APOSPC302663-5GEA
227
EUR
APOSPC302663-5G
APOSPC302663-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₈F₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115934 CAS-Nummer: 178974-98-6 |