2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302642-5G PC302642-1G
APOSPC302642-5GEA 178 EUR
APOSPC302642-5G APOSPC302642-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115979
CAS-Nummer: 286441-68-7