5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302620-1G
PC302620-5G
PC302620-10G
APOSPC302620-1GEA
116
EUR
APOSPC302620-1G
APOSPC302620-5G
APOSPC302620-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₉F₄NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116013 CAS-Nummer: 1260002-41-2 |