5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302617-1G
PC302617-5G
APOSPC302617-1GEA
159
EUR
APOSPC302617-1G
APOSPC302617-5G
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formel:
C₈H₇ClFNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116048 CAS-Nummer: 1040198-59-1 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |