5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302616-1G PC302616-5G PC302616-10G
APOSPC302616-1GEA 116 EUR
APOSPC302616-1G APOSPC302616-5G APOSPC302616-10G
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₉ClFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660179
CAS-Nummer: 1259966-96-5