5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302615-1G PC302615-5G PC302615-10G
APOSPC302615-1GEA 116 EUR
APOSPC302615-1G APOSPC302615-5G APOSPC302615-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832385
CAS-Nummer: 1256482-62-8