3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Boc-D-3,5-Difluorophenylalanine
PC3026-1G
PC3026-25G
PC3026-5G
APOSPC3026-1GEA
35.1
EUR
APOSPC3026-1G
APOSPC3026-25G
APOSPC3026-5G
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
Formel:
C₁₄H₁₇F₂NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00797556 CAS-Nummer: 205445-53-0 |