4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302589-1G
PC302589-5G
APOSPC302589-1GEA
136
EUR
APOSPC302589-1G
APOSPC302589-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorophenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₉F₂NO Schmelzpunkt: 35…37 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258692 CAS-Nummer: 1017779-41-7 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |