3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302543-1G PC302543-5G
APOSPC302543-1GEA 159 EUR
APOSPC302543-1G APOSPC302543-5G
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₇ClFNO₂
Molekulargewicht: 203.598 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116050
CAS-Nummer: 1038843-45-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III