3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302524-1G PC302524-5G PC302524-10G
APOSPC302524-1GEA 148 EUR
APOSPC302524-1G APOSPC302524-5G APOSPC302524-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519330
CAS-Nummer: 1259966-92-1