3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC302507-1G
PC302507-5G
PC302507-10G
PC302507-25G
APOSPC302507-1GEA
125
EUR
APOSPC302507-1G
APOSPC302507-5G
APOSPC302507-10G
APOSPC302507-25G
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel:
C₁₀H₈ClF₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09025401 CAS-Nummer: 916420-78-5 |