3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302493-1G PC302493-5G PC302493-250MG PC302493-25G
APOSPC302493-1GEA 288 EUR
APOSPC302493-1G APOSPC302493-5G APOSPC302493-250MG APOSPC302493-25G
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116035
CAS-Nummer: 439587-14-1