3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propanoic acid
PC302490-1G
PC302490-5G
PC302490-10G
PC302490-25G
APOSPC302490-1GEA
97.3
EUR
APOSPC302490-1G
APOSPC302490-5G
APOSPC302490-10G
APOSPC302490-25G
3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Formel:
C₁₀H₁₁FO₃ Molekulargewicht: 198.191 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06823847 CAS-Nummer: 900021-53-6 |