2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302464-10G PC302464-5G
APOSPC302464-10GEA 410 EUR
APOSPC302464-10G APOSPC302464-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115969
CAS-Nummer: 886500-30-7