2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC302463-10G PC302463-5G
APOSPC302463-10GEA 395 EUR
APOSPC302463-10G APOSPC302463-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₃
Molekulargewicht: 235.16 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660245
CAS-Nummer: 886500-76-1