2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302441-1G
PC302441-5G
APOSPC302441-1GEA
136
EUR
APOSPC302441-1G
APOSPC302441-5G
2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
2,6-Difluoro-3-methoxy-DL-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₁F₂NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832371 CAS-Nummer: 1256482-66-2 |