2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302426-1G PC302426-5G
APOSPC302426-1GEA 0 EUR
APOSPC302426-1G APOSPC302426-5G
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molekulargewicht: 219.161 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00454637
CAS-Nummer: 1214049-90-7