2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
PC302424-1G PC302424-5G
APOSPC302424-1GEA 209 EUR
APOSPC302424-1G APOSPC302424-5G
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116042
CAS-Nummer: 1039627-62-7