2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302386-5G
PC302386-1G
APOSPC302386-5GEA
306
EUR
APOSPC302386-5G
APOSPC302386-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₈ClFO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115944 CAS-Nummer: 886499-49-6 |