4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302351-1G PC302351-5G
APOSPC302351-1GEA 195 EUR
APOSPC302351-1G APOSPC302351-5G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₁₀H₁₀BrF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23795340
CAS-Nummer: 1431329-69-9
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,II