3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC302277-1G
PC302277-5G
APOSPC302277-1GEA
102
EUR
APOSPC302277-1G
APOSPC302277-5G
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formel:
C₁₀H₈ClF₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06823952 CAS-Nummer: 900027-13-6 |